重要文件
116556
Sigma-Aldrich
哈尔酚 盐酸盐 二水合物
98%
同義詞:
1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol 盐酸盐 二水合物, 1-甲基-9H-吡啶并(3,4-b)吲哚-7-醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H10N2O · HCl · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
270.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
SMILES 字串
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Marcos Tascon et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(13), 3637-3645 (2015-03-10)
The use of algae as a foodstuff is rapidly expanding worldwide from the East Asian countries, where they are also used for medical care. Harmala alkaloids (HAlk) are a family of bioactive compounds found in the extracts of some plants