文件
115827
Sigma-Aldrich
N,N-双(2,2-二乙氧乙基)甲胺
97%
同義詞:
2,2′-甲基亚氨基双(乙醛缩二乙醇)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(C2H5O)2CHCH2]2NCH3
CAS號碼:
分子量::
263.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4259 (lit.)
bp
220-222 °C/244 mmHg (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(CN(C)CC(OCC)OCC)OCC