文件
11270
Sigma-Aldrich
DL-天冬氨酸 镁盐
≥98.0%
同義詞:
DL-天冬氨酸镁
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
CAS號碼:
分子量::
360.56
Beilstein:
6029702
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
product name
DL-天冬氨酸 镁盐, ≥98.0%
化驗
≥98.0%
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
顏色
white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
InChI 密鑰
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1