重要文件
111201
Sigma-Aldrich
反式-3-壬烯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH=CHC2H5
CAS號碼:
分子量::
126.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
化驗
99%
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
密度
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC\C=C\CC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)