重要文件
110825
Sigma-Aldrich
反-3-庚烯
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
CAS號碼:
分子量::
98.19
Beilstein:
1719016
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
99%
折射率
n20/D 1.403 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−137-−136.6 °C (lit.)
密度
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
InChI 密鑰
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)