化驗
95%
雜質
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp
170-173 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChI 密鑰
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過