文件
108839
Sigma-Aldrich
2,5-二甲基苯并噻唑
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H9NS
CAS號碼:
分子量::
163.24
Beilstein:
116455
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
36-40 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2sc(C)nc2c1
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup