重要文件
107859
Sigma-Aldrich
2-乙酰氨基-4-甲基-5-噻唑磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7ClN2O3S2
CAS號碼:
分子量::
254.71
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
mp
161-164 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES 字串
CC(=O)Nc1nc(C)c(s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H7ClN2O3S2/c1-3-5(14(7,11)12)13-6(8-3)9-4(2)10/h1-2H3,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
NXGKPRKPUCSEIL-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Acetamido-4-methyl-5-thiazolesulfonyl chloride was used in high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J Gal et al.
Current eye research, 1(6), 361-365 (1981-01-01)
A high-performance liquid chromatographic (HPLC) assay for acetazolamide is presented. A 100-microliter sample is mixed with an aliquot of the internal standard solution and the mixture, buffered at pH 4.5, is extracted with ethyl acetate. The extract is evaporated to