重要文件
04636
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-十七氟十一胺
≥97%
同義詞:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-全氟十一胺, 3-(全氟辛基)丙胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H8F17N
CAS號碼:
分子量::
477.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.326
密度
1.602 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
NCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F17N/c12-4(13,2-1-3-29)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-3,29H2
InChI 密鑰
CVTWASMMVSOPEW-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Fluorous Technologies, Inc. 的产品。该化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 的保护。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
410.0 °F
閃點(°C)
210 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)