重要文件
AC7188401653
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Thiophen-2-yl-pyrimidine-2-thiol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-(2-thienyl)-2-pyrimidinethiol
Inchi Code
1S/C8H6N2S2/c11-8-9-4-3-6(10-8)7-2-1-5-12-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
IPUPBWKUWAKTQL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00644
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00644
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)