重要文件
ADVH99BD51CC
AChemBlock
(Cyclohexyl)dimethylmethoxysilane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.34
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
cyclohexyl(methoxy)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C9H20OSi/c1-10-11(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
PDFVBOBULUSKAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x204250-cyclohexyl-dimethylmethoxysilane.html
Synonym
cyclohexyl(methoxy)dimethylsilane
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x204250-cyclohexyl-dimethylmethoxysilane.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)