重要文件
ADVH97AC698A
AChemBlock
(3S,4R)-3-Fluorotetrahydro-2H-pyran-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
119.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3S,4R)-3-fluorotetrahydro-2H-pyran-4-amine
Inchi Code
1S/C5H10FNO/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h4-5H,1-3,7H2/t4-,5-/m1/s1
InChI 密鑰
RTWSYKYQHQVELW-RFZPGFLSSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/i-9786-3s-4r-3-fluorotetrahydro-2h-pyran-4-amine.html
Synonym
(3s,4r)-3-fluorotetrahydro-2h-pyran-4-amine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/i-9786-3s-4r-3-fluorotetrahydro-2h-pyran-4-amine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)