重要文件
ADVH7F38361C
AChemBlock
3-bromo-5-(piperidin-2-yl)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
241.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-5-(2-piperidinyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H13BrN2/c11-9-5-8(6-12-7-9)10-3-1-2-4-13-10/h5-7,10,13H,1-4H2
InChI 密鑰
DDOMWRSTHXDLLF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87683-3-bromo-5-piperidin-2-yl-pyridine.html
Synonym
3-bromo-5-(piperidin-2-yl)pyridine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87683-3-bromo-5-piperidin-2-yl-pyridine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)