重要文件
ADVH7F3818F0
AChemBlock
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
245.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.2ClH/c1-10-6(9)4-2-3(7)5(8)11-4;;/h2H,7-8H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
YDLQRAQFZCQSQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51519-methyl-4-5-diaminothiophene-2-carboxylate-dihydrochloride.html
Synonym
methyl 4,5-diaminothiophene-2-carboxylate dihydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51519-methyl-4-5-diaminothiophene-2-carboxylate-dihydrochloride.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)