重要文件
ADVH7F381624
AChemBlock
3-ethylazetidin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
100.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-ethyl-3-azetidinamine
Inchi Code
1S/C5H12N2/c1-2-5(6)3-7-4-5/h7H,2-4,6H2,1H3
InChI 密鑰
RVNJQVUOPVMKCW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
Synonym
3-ethylazetidin-3-amine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45038-3-ethylazetidin-3-amine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)