重要文件
ADVH7F380581
AChemBlock
3-(3-Methylphenoxy)-pyrrolidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
213.71
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(3-methylphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-9-3-2-4-10(7-9)13-11-5-6-12-8-11;/h2-4,7,11-12H,5-6,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ABOQGEAVFSGTCW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(m-tolyloxy)pyrrolidine hydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34892-3-3-methylphenoxy-pyrrolidine-hydrochloride.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)