重要文件
ADVH7F38050C
AChemBlock
2,4-Difluoro-benzenepropanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c10-8-4-3-7(2-1-5-12)9(11)6-8/h3-4,6H,1-2,5,12H2
InChI 密鑰
VOHPFPWETYHJEM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenyl)propan-1-amine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38446-2-4-difluoro-benzenepropanamine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)