重要文件
ADVH7F37FD3F
AChemBlock
2-(Difluoromethoxy)pyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
145.11
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H5F2NO/c7-6(8)10-5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI 密鑰
AIIPLYODDSSCIA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
Synonym
2-(difluoromethoxy)pyridine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32452-2-difluoromethoxy-pyridine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)