重要文件
ADVH7F37CD92
AChemBlock
5-fluoro-N-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
238.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-fluoro-N-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C11H11FN2OS/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11-14-7-10(12)16-11/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
YCKPUECVVJKHGP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t100382-5-fluoro-n-4-methoxybenzyl-thiazol-2-amine.html
Synonym
5-fluoro-n-(4-methoxybenzyl)thiazol-2-amine
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t100382-5-fluoro-n-4-methoxybenzyl-thiazol-2-amine.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)