重要文件
ADVH7F37C88B
AChemBlock
3-azatricyclo[4.2.1.02,5]non-7-en-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-azatricyclo[4.2.1.0(2,5)]non-7-en-4-one
Inchi Code
1S/C8H9NO/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9-8/h1-2,4-7H,3H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t96397-3-azatricyclo-4-2-1-02-5-non-7-en-4-one.html
Synonym
3-azatricyclo[4.2.1.02,5]non-7-en-4-one
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t96397-3-azatricyclo-4-2-1-02-5-non-7-en-4-one.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)