重要文件
ADVH7F37A4E3
AChemBlock
4-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
122.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H10N2/c1-5-7(4-8-9-5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
BUPZISVIAAEERZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t94256-4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole.html
Synonym
4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t94256-4-cyclopropyl-3-methyl-1h-pyrazole.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)