重要文件
ADVH303C2333
AChemBlock
(2-methyloxetan-2-yl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
102.13
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2-methyl-2-oxetanyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c1-5(4-6)2-3-7-5/h6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SHSBMPDSSWZEPU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q62788-2-methyloxetan-2-yl-methanol.html
Synonym
(2-methyloxetan-2-yl)methanol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q62788-2-methyloxetan-2-yl-methanol.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)