重要文件
ADVH303BBCA5
AChemBlock
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
277.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H17BrN2OSi/c1-14(2,3)7-6-13-8-12-5-4-9(10)11-12/h4-5H,6-8H2,1-3H3
InChI 密鑰
HBSWBKHBLDVHRY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q61862-3-bromo-1-2-trimethylsilyl-ethoxy-methyl-1h-pyrazole.html
Synonym
3-bromo-1-((2-(trimethylsilyl)ethoxy)methyl)-1h-pyrazole
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q61862-3-bromo-1-2-trimethylsilyl-ethoxy-methyl-1h-pyrazole.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)