重要文件
ADVH1F1C640A
AChemBlock
cis-3-(dimethylamino)cyclobutan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
115.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-(dimethylamino)cyclobutanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7(2)5-3-6(8)4-5/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+
InChI 密鑰
ONAWMBIBGQABHD-OLQVQODUSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44896-cis-3-dimethylamino-cyclobutan-1-ol.html
Synonym
(1s,3s)-3-(dimethylamino)cyclobutan-1-ol
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44896-cis-3-dimethylamino-cyclobutan-1-ol.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)