重要文件
ADVH14DBDAFC
AChemBlock
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.06
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
Inchi Code
1S/C6H11Br/c1-6(2)3-5(7)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
YBYISQCMNIWGQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p45628-3-bromo-1-1-dimethylcyclobutane.html
Synonym
3-bromo-1,1-dimethylcyclobutane
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p45628-3-bromo-1-1-dimethylcyclobutane.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)