重要文件
ADVH0430B763
AChemBlock
tert-butyl N-[trans-2-methylazetidin-3-yl]carbamate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.71
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl ((2R,3S)-2-methylazetidin-3-yl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O2.ClH/c1-6-7(5-10-6)11-8(12)13-9(2,3)4;/h6-7,10H,5H2,1-4H3,(H,11,12);1H/t6-,7+;/m1./s1
InChI 密鑰
QEGLJGQQFDDFJO-HHQFNNIRSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33552-tert-butyl-n-trans-2-methylazetidin-3-yl-carbamate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl ((2r,3s)-2-methylazetidin-3-yl)carbamate hydrochloride
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33552-tert-butyl-n-trans-2-methylazetidin-3-yl-carbamate-hydrochloride.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)