重要文件
ADVH0430B516
AChemBlock
tert-butyl N-[trans-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
254.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl ((3R,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H17F3N2O2/c1-9(2,3)17-8(16)15-7-5-14-4-6(7)10(11,12)13/h6-7,14H,4-5H2,1-3H3,(H,15,16)/t6-,7-/m0/s1
InChI 密鑰
TTZLWOFPFKRYBC-BQBZGAKWSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32960-tert-butyl-n-trans-4-trifluoromethyl-pyrrolidin-3-yl-carbamate.html
Synonym
rel-tert-butyl ((3R,4S)-4-(trifluoromethyl)pyrrolidin-3-yl)carbamate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32960-tert-butyl-n-trans-4-trifluoromethyl-pyrrolidin-3-yl-carbamate.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)