重要文件
ADVH0430A334
AChemBlock
2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
241.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-[1,1'-biphenyl]-3-ylalanine
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10,16H2,(H,17,18)
InChI 密鑰
XXPHIHDDXCFWMS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o28388-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
Synonym
3-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-2-aminopropanoic acid
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28388-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)