重要文件
ADV947322232
AChemBlock
Bis(1-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine); oxalic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
320.39
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine hemioxalate
Inchi Code
1S/2C6H13NO.C2H2O4/c2*1-5(7)6(2)3-8-4-6;3-1(4)2(5)6/h2*5H,3-4,7H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI 密鑰
PDSWECOZQQUACZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l21699-bis-1-3-methyloxetan-3-yl-ethan-1-amine-oxalic-acid.html
Synonym
1-(3-methyloxetan-3-yl)ethan-1-amine hemioxalate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21699-bis-1-3-methyloxetan-3-yl-ethan-1-amine-oxalic-acid.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)