重要文件
ADV638391327
AChemBlock
N-(3-hydroxyazetidin-1-yl)(tert-butoxy)formamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
188.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
tert-butyl (3-hydroxyazetidin-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C8H16N2O3/c1-8(2,3)13-7(12)9-10-4-6(11)5-10/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,9,12)
InChI 密鑰
IXKNHWHRGMSJFV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18044-n-3-hydroxyazetidin-1-yl-tert-butoxy-formamide.html
Synonym
tert-butyl (3-hydroxyazetidin-1-yl)carbamate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18044-n-3-hydroxyazetidin-1-yl-tert-butoxy-formamide.html
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)