重要文件
AC5372908505
Accela ChemBio Inc.
2-(Methylsulfonyl)benzylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[2-(methylsulfonyl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-12(10,11)8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI 密鑰
NKOMETMTMXTMLP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY003362&attname=GoodsCode
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY003362.pdf
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)