文件
AABH99A45048
AA BLOCKS, INC.
[(5-([(3-Fluorophenyl)amino]carbonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methoxy]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
311.29
MDL號碼:
Iupac Name
({5-[(3-fluoroanilino)carbonyl]-1,3,4-thiadiazol-2-yl}methoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H10FN3O4S/c13-7-2-1-3-8(4-7)14-11(19)12-16-15-9(21-12)5-20-6-10(17)18/h1-4H,5-6H2,(H,14,19)(H,17,18)
InChI 密鑰
CHDRUARJHSCLKB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1142202-81-0
Synonym
[(5-{[(3-Fluorophenyl)amino]carbonyl}-1
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1142202-81-0