文件
AABH97CE92A3
AA BLOCKS, INC.
2-BENZO[1,3]DIOXOL-5-YL-INDOLIZINE
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
237.26
MDL號碼:
Iupac Name
2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)indolizine
Inchi Code
1S/C15H11NO2/c1-2-6-16-9-12(7-13(16)3-1)11-4-5-14-15(8-11)18-10-17-14/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
OITYQCBHFKMGEL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/497226-04-7
Synonym
2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)indolizine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=497226-04-7