文件
AABH97CE8A50
AA BLOCKS, INC.
8-Methyl-2,3,3a,4,5,6,6a,11a-octahydro-1h-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
228.34
MDL號碼:
Iupac Name
8-methyl-2,3,3a,4,5,6,6a,11a-octahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole
Inchi Code
1S/C15H20N2/c1-10-5-6-14-12(9-10)11-3-2-4-13-15(11)17(14)8-7-16-13/h5-6,9,11,13,15-16H,2-4,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
GMKHTMHRPNKUFI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/67818-83-1
Synonym
8-Methyl-2,3,3a,4,5,6,6a,11a-octahydro-1H-pyrazino[3,2,1-jk]carbazole; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=67818-83-1