文件
AABH97CE81A9
AA BLOCKS, INC.
3-[(2-Chloropyridin-3-yl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
250.73
MDL號碼:
Iupac Name
3-[(2-chloro-3-pyridinyl)amino]-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Inchi Code
1S/C13H15ClN2O/c1-13(2)7-9(6-10(17)8-13)16-11-4-3-5-15-12(11)14/h3-6,16H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
HOEHDMJRGXLUEV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1217862-29-7
Synonym
3-[(2-Chloropyridin-3-yl)amino]-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1217862-29-7