Merck
GenElute™-E RNA和DNA纯化试剂盒
简化RNA和DNA纯化工作流程
GenElut™-E 试剂盒基于负选色谱法,根据分子大小来分离样本中的分子,截留蛋白质、脂质和离子成分,而DNA和RNA等较大的分子则由于尺寸过大而无法进入孔中。相对于传统硅胶纯化试剂盒相比,这种简易的纯化方法具有明显优势。GenElute™-E DNA和RNA一次离心纯化技术可从哺乳动物细胞、血液、组织及植物组织样本中快速提取并纯化DNA和RNA。我们全新的GenElut™-E病毒RNA/DNA纯化试剂盒能够快速可靠地纯化病毒RNA和DNA,满足您的疾病(包括SARS-CoV-2)研究工作流程的各类需求。详见我们的GenElut™-E病毒RNA/DNA纯化试剂盒技术指南,了解其在qPCR 应用中与拭子和粪便样本的兼容性。
注意:GenElut™-E病毒RNA/DNA纯化试剂盒仅供研究使用。不可用于疾病诊断。本品不支持在欧洲销售。
如需享受GenElut™-E 病毒RNA/DNA纯化试剂盒首单八折优惠,请输入促销代码“VIT”。  此代码有效期截至2023年7月1日。
如需更多资源来评估植物样本潜在核酸制备杂质和PCR抑制剂,请浏览我们的GenErude™-E标准植物DNA和RNA 纯化技术页面,深入探究我们的GenElute™-E 常见问题解答资源中心。
相关产品