Merck
改造您的顯微鏡
CellASIC® ONIX2 活細胞成像系統
複雜細胞培養的生長、觀察及操作能力,需要對細胞培養環境的精確控制。CellASIC® ONIX2 微流控系統可將您現有的顯微鏡轉換成自動化系統,進行先進的活細胞成像與分析。
  • 動態活細胞成像
  • 與任何倒置顯微鏡相容
  • 佔地面積小
  • 操作簡易
  • 適用於許多應用的光學透明微流體板
  • 整合式微培養器控制器可維持培養環境
CellASIC® ONIX2 microfluidics – how it works in live cell imaging
工作原理
CellASIC® ONIX2 系統可與專用微流體板建立真空密封,並控制灌注、溫度及氣體環境。附著或懸浮細胞可直接加入微流體板的四個細胞入口孔中。毛細管驅動的細胞裝載以溫和、均勻的方式將細胞自動裝入培養室。培養基或試劑裝入溶液入口孔。獨立的微通道將每種溶液連接至微流體板成像區域的細胞培養室。連接平板與系統的歧管可適用於任何倒置顯微鏡。
Life is dynamic
探索我們使用 CellASIC® ONIX2 系統進行活細胞成像的技術文章和協議。
產品