Consumíveis para purificação de água para laboratório Milli-Q®
Nosso portfólio especializado de consumíveis para sistemas de água para laboratório abrange todas as etapas do processo de purificação de água, desde o pré-tratamento e purificação, até o armazenamento e distribuição. Use a tabela abaixo para encontrar os cartuchos, lâmpadas UV, filtros e filtros de polimento necessários para seu sistema de purificação de água.
As vantagens dos consumíveis para purificação de água Milli-Q® incluem:
- Adaptáveis a diferentes qualidades de água de abastecimento
- Qualidade da água consistente e confiável para quase todos os tipos de aplicação
- Validados com rígidos protocolos de garantia de qualidade
- Peças originais com certificação ISO 9001
- Projetados para se ajustar perfeitamente ao seu sistema de purificação de água Milli-Q®
- Redução do impacto do fim da vida útil dos cartuchos de purificação com a tampa de drenagem
CATEGORIAS POPULARES
Products
Por que é essencial trocar os consumíveis de sistemas de água no prazo certo e por peças originais?
Cartuchos de purificação e outros consumíveis desempenham um papel importante no processo de purificação da água, pois seu objetivo é remover ou conter contaminantes. Isso protege a qualidade de seu abastecimento de água purificada e impede danos ao sistema.
Para garantir água purificada consistentemente de alta qualidade e a vida útil longa do seu sistema de purificação de água, é essencial trocar os consumíveis de seu sistema de purificação de água no prazo certo e por peças originais com certificação ISO 9001.
A substituição de consumíveis do sistema de água no prazo certo:
- Ajuda a garantir a qualidade da água
- Evita danos e contaminação do sistema
- Atende aos critérios de validação
- Protege a integridade do trabalho do seu laboratório
Adapte a qualidade da água com cartuchos de purificação e filtros finais
NOVO! Os cartuchos agora são feitos sob medida para a sua alimentação de água pura
Os cartuchos de polimento IPAK Meta® e IPAK Quanta® agora são adaptados à qualidade da sua água de alimentação pura.
Para os sistemas Milli-Q® IQ e EQ alimentados por…
- Água pura Elix®, a mistura de resina foi reduzida sem qualquer impacto no desempenho. Os cartuchos ainda são trocados uma vez por ano.
- Água pura não Elix®, a mistura de resina foi modificada para garantir a qualidade consistente da água ultrapura em condições de água de alimentação mais difíceis.
Os POD-Paks de aplicação ajustam a qualidade da água à sua ciência
Seu laboratório usa água purificada para realizar diversas aplicações? Você verá que a linha de POD-Paks de aplicação é a solução perfeita para atender às necessidades de suas várias aplicações e seus requisitos mais rígidos. Cada filtro POD-Pak ou filtro de polimento é direcionado a tipos específicos de contaminantes, removendo-os no próprio dispensador Q-POD® ou E-POD®. Se precisar de vários tipos de água pura ou ultrapura, basta conectar POD-Paks diferentes às suas unidades de dispensação diferentes.
A linha de POD-Paks inclui:
- Filtros Millipak® e Millipak® Gold estéreis de 0,22 µm: Água isenta de particulados e bactérias
- Filtro de polimento Biopak®: Água isenta de pirogênios, nucleases, proteases e bactérias
- Filtro de polimento VOC-Pak®: água para análises relacionadas a compostos orgânicos voláteis
- Filtro de polimento EDS-Pak®: água para aplicações relacionadas a disruptores endócrinos
- Filtro de polimento LC-Pak®: água para aplicações sensíveis a compostos orgânicos em níveis de ultratraço
Agendamento de troca de consumíveis com um acordo de fornecimento de consumíveis
Mantenha seu sistema Milli-Q® funcionando com desempenho máximo e facilite a realização de pedidos. Um acordos de fornecimento de consumíveis (Consumables Supply Agreement, CSA) garante que você sempre terá os consumíveis certos no momento certo, além de simplificar o processo de compras. É a solução mais fácil, mais econômica e confiável para garantir a qualidade da sua água.
- Apenas 1 ordem de compra
- Entregas automáticas
- Nunca deixe passar uma data de validade
- Preços preferenciais
- Flexibilidade de ajuste
- Apenas peças originais com certificação ISO 9001 de lotes rastreáveis
Etiqueta e-Sure de identificação por radiofrequência (RFID) garante a rastreabilidade dos dados
Etiquetas e-Sure proporcionam rastreabilidade de dados indispensável. Com base na tecnologia de RFID, essas marcações digitais estão presentes na maioria dos consumíveis para fornecer garantia de qualidade e segurança, bem como rastreabilidade.
- Registre automaticamente os dados e eventos de consumíveis na memória do sistema.
- Monitore o status de consumíveis diretamente na interface do sistema
Recursos de produtos relacionados
- Flyer: Consumables Supply Agreement
- Application Note: Endotoxin-Free Water for Tissue Culture
- Datasheet: Application Pak Point-of-Use Polishers
- Datasheet: EDS-Pak® Polisher
- Water for Nuclease-sensitive Molecular Biology Studies
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.
- Nuclease-Free Water at Your Fingertips
An ultrafiltration cartridge can be placed at the outlet of a water purification system to deliver nuclease-free ultrapure water.