Merck
Dissociação de tecidos
Reagentes e recursos para dissociação de tecidos e desprendimento celular
As enzimas para desprendimento celular e dissociação de tecidos são necessárias para remover as estruturas poliméricas e o suporte estrutural dos tecidos que são essenciais para a viabilidade celular e o sucesso de várias aplicações a jusante (downstream). Selecione a enzima ideal para as suas necessidades de desprendimento celular ou dissociação de tecidos, incluindo tripsina, colagenase, papaína, nucleases, hialuronidase, elastase e protease XIV. Nossas enzimas oferecem são extensamente caracterizadas, com atividade enzimática superior e consistência entre lotes para que você possa desenvolver o seu próximo avanço.
Colagenases
A colagenase cliva as ligações peptídicas em colágeno nativo tripla-hélice. Devido à sua capacidade única de hidrolisar o colágeno nativo, ela é amplamente utilizada no isolamento de células de tecidos animais. As colagenases ocorrem em diversos microrganismos e em muitas células animais diferentes. A colagenase mais potente é a colagem "bruta" secretada pela bactéria anaeróbica Clostridium histolyticum. As colagenases de C. histolyticum têm pesos moleculares de 68.000 a 125.000 Da e são metaloproteinases que requerem zinco e cálcio. Nossos produtos de colagenase purificados têm apenas quantidades em níveis de traço de atividades da caseinase (proteolítica) ou clostripaína. Além disso, nossa colagenase é adequada para condições de cultura com e sem soro, além se ser branda o suficiente para possibilitar alta viabilidade celular. A colagenase tipo VII purificada também é oferecida nas versões testada para cultura celular e esterilizada por filtração. Para obter mais informações, visite nossa página de recursos técnicos das enzimas colagenase, Dispase® e Liberase®.
Enzimas colagenase e Liberase® da Roche
Além disso, explore nosso portfólio de enzimas colagenase e Liberase® da Roche amplamente caracterizadas. As enzimas colagenase da Roche são adequadas para uso com inúmeros tipos celulares diferentes, enquanto as nossas enzimas Liberase® usam uma combinação de colagenase I e II com Dispase® ou termolisina para acomodar uma ampla gama de tipos de tecidos. Cada enzima de dissociação de tecidos da Roche é formulada para ter atividade enzimática superior e consistência entre lotes, para ajudar você a desenvolver a sua próxima inovação. 
Tripsina
A tripsina é uma protease de serina comumente usada para desprender linhagens celulares aderentes e dissociar tecidos. Descobriu-se que preparados de tripsina bruta são mais eficientes para ambas as aplicações. As células cultivadas são mais comumente removidas do substrato de cultura por tratamento com tripsina ou soluções de tripsina-EDTA. A concentração de tripsina pode variar de 0,025% a 0,5%. Contudo, a incubação de células em concentrações muito altas de tripsina por períodos prolongados danifica as membranas celulares e mata as células. Para dissociar tecidos, a tripsina é usada sozinha ou como suplemento de outras enzimas. Visite nossa página de recursos técnicos sobre tripsina para obter mais informações.
Enzimas adicionais de dissociação de tecidos e desprendimento celular
Nosso portfólio abrangente contém uma grande variedade de enzimas de dissociação de tecidos para atender às suas necessidades específicas de cultura celular e dissociação de tecidos. Por exemplo, a hialuronidase é usada tipicamente como um suplemento para proteases para dissociação de tecidos. Ela catalisa a hidrólise aleatória das ligações 1,4-b-D-glicosídicas entre N-acetilgalactosamina ou sulfato de N-acetilgalactosamina e ácido glicurônico em ácido hialurônico, condroitina, 4- e 6-sulfatos de condroitina e dermatam. Várias nucleases, como DNase e RNase, ajudam a reduzir a viscosidade resultante da liberação nucleica de células danificadas durante a coleta. A papaína é uma protease de sulfidrila relativamente inespecífica derivada do látex encontrado no mamão. A papaína é usada sozinha ou juntamente com outras proteases, como a colagenase. Para obter mais informações, explore nossas enzimas e recursos técnicos para atender às suas necessidades de fluxo de trabalho de dissociação de tecidos e desprendimento celular.