Merck
Kits e reagentes para PCR
PCR significa reação em cadeia da polimerase e é um dos pilares de praticamente todo laboratório de biologia molecular. A PCR é um método fácil e economicamente acessível para amplificar fragmentos específicos de DNA em diversas ordens de magnitude. Temos kits especializados para diversas aplicações de PCR, qPCR e RT-PCR ao longo de todo o seu fluxo de trabalho de PCR. Além disso, explore nossa oferta abrangente de recursos relacionados a PCR, incluindo o Protocolo de PCR padrão e ferramenta calculadora de mistura-mestre para PCR
Explore a nossa oferta robusta de reagentes e kits para PCR. Para inovações incrementais, dia após dia, escolha os essenciais da PCR, que é a base de um excelente trabalho, e não uma variável que o prejudique.
PCR direta
PCR direta é uma técnica que permite que cientistas partam diretamente de amostras de cultura vegetal, tecidual ou celular para PCR sem etapas de isolamento ou purificação de DNA. A eliminação destas etapas laboriosas adicionais proporciona uma incrível economia de tempo e recursos para uma melhor sustentabilidade. Nossos kits para PCR Extract-N-Amp™ são exclusivos pois fornecem um processo combinado de extração e amplificação para ensaios com amostras de sangue, tecidos e vegetais. Ao incorporar um método “lyse & go”, a PCR com Extract-N-Amp™ remove a necessidade de colunas ou purificação enzimática longa de amostras. Nossos kits de PCR direta contêm reagentes, enzimas e tampões patenteados necessários para extrair rapidamente e amplificar alvos de interesse provenientes de diversas amostras de vegetais, sangue e tecidos.
PCR hot start
PCR hot start é uma técnica que inibe a atividade da Taq polimerase hot start ou a incorporação de dNTPs modificados durante o preparo da reação até a ocorrência de uma etapa de termoativação. A PCR hot start permite o preparo de reações em temperatura ambiente sem amplificação inespecífica e formação de dímeros de primers. Descubra nossa ampla variedade de enzimas para PCR hot start, incluindo reagentes KOD, FastStart™, JumpStart™ e KAPA Biosystems. Para obter informações adicionais sobre reagentes de PCR hot start e informações sobre o produto, explore a tabela de seleção de produtos para encontrar produtos que atendem às suas necessidades de PCR hot start.
DNA polimerase KOD e mistura-mestre
DNA polimerase KOD é uma DNA polimerase termoestável de ultra-alta fidelidade. Diversos estudos independentes também verificaram a alta fidelidade superior da DNA polimerase KOD em comparação com outras polimerases termofílicas. Além de uma baixa frequência de mutações, a taxa de extensão rápida e a alta processividade da polimerase KOD resultam em rendimentos maiores de produto de comprimento total em menos ciclos de reação. Em conjunto, isso faz com que as DNA polimerases KOD sejam a enzima de escolha para PCR quando velocidade e fidelidade são importantes. Explore nossa nova mistura-mestre KOD One™ para PCR, uma mistura-mestre para PCR pronta para uso de 2 concentrações que contém uma DNA polimerase KOD (UKOD) inovadora e geneticamente modificada, além de um novo acelerador de alongamento, que possibilita uma PCR rápida com um tempo de extensão de 5 s/kb para DNA molde < 10 kb. 
Reagentes, protocolos e recursos da Roche para PCR, qPCR, RT-PCR e RT-qPCR
Para avançar sua pesquisa em biologia molecular, é essencial maximizar a eficiência de seu fluxo de trabalho em diversas áreas, incluindo genômica, proteômica e análises celulares. Como uma pioneira em genômica e tecnologia de PCR, o conjunto completo de reagentes e kits da Roche são otimizados para reduzir o tempo de trabalho prático na bancada, agilizar a aquisição de dados e a criação de ferramentas-chave para testar as hipóteses biológicas mais complexas. Com uma busca mútua por qualidade de produtos e excelência científica, nossa parceria nos permite lhe proporcionar os produtos da Roche, de modo que as respostas estejam disponíveis quando você precisar, aonde quer que seu trabalho leve. Explore todos os reagentes e protocolos relacionados a PCR da Roche na página de recurso de produtos e soluções moleculares da Roche.
Reagentes de mistura-mestre para PCR quantitativa (qPCR) LuminoCT™, KiCqStart®, e Jump Start
PCR quantitativa (qPCR) usa a linearidade da amplificação de DNA para determinar quantidades absolutas ou relativas de uma sequência conhecida em uma amostra. Com o uso de um repórter fluorescente na reação, é possível medir a geração de DNA em tempo real. Com base em uma química altamente otimizada ReadyMix™, o LuminoCt™ proporciona velocidades de ensaio insuperáveis sem abrir mão da exatidão, precisão ou sensibilidade. LuminoCt™ trabalha de forma integrada com a maioria dos instrumentos de qPCR, então a otimização de condições de reação é absolutamente mínima. Muitas vezes, os usuários podem simplesmente escolher seu kit, preparar o ensaio e começar. Gerar os melhores dados de qPCR possíveis nunca foi tão rápido e fácil.
Os reagentes KiCqStart® ReadyMix™ são misturas-mestre prontas para uso, altamente sensíveis e contêm todos os componentes básicos para qPCR ou RT-qPCR. Basta adicionar seus primers, sonda e água para completar o coquetel de ensaio. Coloque o coquetel em tubos ou placas e, em seguida, adicione seu molde. Os reagentes KiCqStart® ReadyMix™ são compatíveis com o modo de PCR convencional ou rápido. Para obter mais detalhes, consulte as informações de uso do produto em reagentes KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ ou KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™. Além disso, as misturas prontas para uso JumpStart Taq fornecem uma solução conveniente para experimentos de qPCR convencional. O anticorpo JumpStart Taq fornece PCR hot start inativada por anticorpos, o que impede a formação de produtos inespecíficos. Adequado para SYBR® Green e métodos de detecção à base de sondas, a linha de produtos dispõe de opções para otimização e oferece compatibilidade com instrumentos que usam tubos, placas e capilares. Para obter mais informações, explore nossos reagentes e recursos adicionais para qPCR à base de SYBR® Green.
RT-PCR e RT-qPCR: oligonucleotídeos e sondas personalizados, DNase, kits, misturas-mestre, primers e muito mais
RT-PCR combina duas técnicas poderosas e versáteis, a transcriptase reversa e a reação em cadeia da polimerase para gerar e amplificar cDNA de transcritos de RNA total ou mRNA. O método é frequentemente usado para estudar a expressão gênica no nível de RNA e de proteínas. A RT-PCR ideal requer uma transcrição reversa sensível e amplificação de alta fidelidade. A transcriptase reversa deve ser capaz de detectar transcritos muito pouco abundantes e/ou transcritos contendo estrutura secundária difícil. Nossa transcriptase reversa aviária (eAMV™) aprimorada exibe todas essas características. Ela é a RT ideal para detectar mensagens pouco abundantes que podem passar despercebidas por outras transcriptases reversas e é a melhor enzima que encontramos para transcrição ao longo de uma estrutura secundária difícil. Ela também é mais tolerante a temperaturas elevadas do que AMV padrão, M-MLV, M-MLV RNase H– ou AMV RNase H reduzida.
Para ver outras ferramentas calculadoras de receitas e conversoras de unidades, visite nossa página do centro de recursos Calculadoras e aplicações.