Expressão e silenciamento gênico
A modulação da expressão gênica é uma das técnicas mais poderosas usadas por pesquisadores para investigar as redes genéticas complexas que regem os processos biológicos. Experimentos de modulação gênica, especificamente, são muito usados para identificar agentes terapêuticos que são eficazes em combater doenças que vão desde câncer até distúrbios de desenvolvimento ou neurodegenerativos.
Existem várias tecnologias para a regulação eficaz da expressão gênica em células e tecidos. A RNAi (interferência de RNA) é um mecanismo biológico natural no qual duplexos de siRNA (RNA de interferência curto) induzem uma forte inibição direcionada da expressão gênica. A Genômica avançada da SigmaAldrich® é um dos líderes do mercado no desenvolvimento comercial de Produtos de RNAi para pesquisadores.
O desenvolvimento recente de inibição com CRISPR (CRISPRi) e ativação com CRISPR (CRISPRa) fornece aos pesquisadores um novo conjunto poderoso de ferramentas que permitem opções quase ilimitadas de regulação gênica. Utilizando o portfólio inigualável de Produtos para CRISPR da Genômica avançada da SigmaAldrich®, pesquisadores podem realizar de forma precisa e eficiente o silenciamento, nocaute, ativação ou superexpressão de praticamente qualquer gene.
Categorias em destaque
Os biorreagentes de agarose destinam-se a aplicações de cultura celular e biologia molecular, oferecendo géis de agarose prontos para uso para eletroforese de RNA/DNA.
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi - Modulação gênica para desvendar vias genéticas
Análises genômicas funcionais são parte integral da pesquisa de descoberta, permitindo que você desvende os mecanismos que ocultam sistemas biológicos, vias e doenças. Redes de interações moleculares complexas podem ser investigadas de modo eficaz usando bibliotecas de shRNA para possibilitar um silenciamento confiável, eficiente e duradouro.
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® é o fornecedor exclusivo de coleções de TRC1.5 e TRC2 provenientes do Consórcio de RNAi (TRC, do inglês The RNAi Consortium). Essas bibliotecas de shRNA baseado em lentivírus fornecem cobertura inigualável e estão disponíveis em vários formatos que incluem o genoma completo, clones/vetores de RNAi individuais e conjuntos de famílias de genes.
CRISPRi e CRISPRa - Inibição e ativação gênica poderosa
CRISPRi (interferência por CRISPR) e CRISPRa (ativação por CRISPR) proporcionam uma alta eficiência de silenciamento e de ativação de genes, respectivamente, sem alterar a sequência de DNA subjacente. Quando empregadas em triagens de perda de função gênica (LOF, do inglês loss-of-function) e ganho de função gênica (GOF, do inglês gain-of-function) em larga escala, essas técnicas permitem que pesquisadores identifiquem vias gênicas únicas, porém funcionalmente relacionadas, as quais muitas vezes não são detectadas por outros métodos.
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Diagrama esquemático de CRISPRa com o complexo mediador de ativação sinérgico (SAM, do inglês Synergystic Activation Mediator complex) e CRISPRi usando o domínio KRAB.
A Genômica avançada da Sigma-Aldrich® oferece um conjunto completo de bibliotecas otimizadas de CRISPRi e CRISPRa para experimentos de silenciamento e superexpressão de genes. Bibliotecas lentivirais agrupadas de CRISPRi e de SAM CRISPRa estão disponíveis para pronta entrega ou podem ser personalizadas de acordo com as suas necessidades.
- Bibliotecas de CRISPRi não codificantes e para genoma completo
- Bibliotecas de SAM CRISPRa para genoma completo
Está se perguntando se CRISPR é indicado para o seu projeto? Entre em contato com um especialista da Genômica avançada da Sigma-Aldrich®.
Artigos relacionados
- Rosetta siRNA Design Algorithm optimizes siRNA sequences for reduced off-target effects and increased RNAi performance.
- Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
- A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Enzyme Explorer Product Application Index for Superoxide Dismutase offered by us online. Superoxide Dismutase (SOD) catalyzes the reduction of superoxide anions to hydrogen peroxide.
- As sondas com marcação dupla são o tipo de sonda mais comum para qPCR e são frequentemente chamadas de sondas de hidrólise.
- Ver todos (56)
Protocolos relacionados
- Protocol for lentiviral transduction of suspension cells using MISSION TRC shRNA Lentiviral Particles for long-term silencing.
- FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNAs using Mysticq reagents
- Determine optimal antibiotic concentration for stable cell lines, ensuring efficient selection in transduced cells.
- Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Ver todos (18)
Encontre mais artigos e protocolos
Como podemos ajudar
Em caso de dúvidas, envie uma solicitação de suporte ao cliente
ou fale com nossa equipe de atendimento ao cliente:
Envie um e-mail para [email protected]
ou ligue para +1 (800) 244-1173
Assistência adicional
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Calculadoras e aplicativos
Conjunto de ferramentas na Web - ferramentas e recursos científicos de pesquisa para química analítica, ciências biológicas, síntese química e ciências de materiais.
- Customer Support Request
Selecione uma opção abaixo e preencha o formulário para contatar os nossos especialistas em assistência.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Recursos relacionados
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/145/460/rnai-br7266en-ms.pdf
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio
- Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.