Merck
Página inicialProdutosCiência de materiaisMateriais energéticosMateriais e membranas para células de combustível
Materiais e membranas para células de combustível
Imagem mostrando célula de combustível a hidrogênio como fonte de energia alternativa em laboratório
Como fontes de energia renovável e sustentável, as células de combustível produzem energia elétrica por meio de uma reação de eletrólise reversa entre uma fonte de combustível rica em hidrogênio e o oxigênio. As células de combustível são capazes de operar com maior eficiência em relação aos motores de combustão tradicionais e emissões reduzidas, muitas vezes produzindo somente calor e água como produtos residuais. Esta fonte de eletricidade limpa e eficiente pode ser escalonada para aplicações em usinas elétricas ou reduzida para aplicações em energia portátil. A pesquisa atual concentra-se na melhora do desempenho e durabilidade da tecnologia de células de combustível e, ao mesmo tempo, na redução dos custos, como no desenvolvimento de eletrólitos para membrana de troca iônica e melhora dos conjuntos de eletrodos de membrana.  
Nossos materiais para membranas e células de combustível fornecem propriedades superiores, tais como alta condutividade protônica, alta estabilidade térmica e química e baixa permeabilidade gasosa para componentes de células de combustível. Oferecemos platina e ligas de platina, catalisadores dopados com platina e materiais alternativos de deposição de platina para alto grau de ativação de catalisadores em células de combustível.  
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Células de combustível de óxido sólido (SOFC)
As células de combustível de óxido sólido usam um eletrólito óxido sólido para conduzir íons de oxigênio negativos do cátodo da célula de combustível ao ânodo. Nossos materiais óxidos sólidos incluem diversos tipos, como zircônio estabilizado com ítria (YSZ), manganito de lantânio dopado com estrôncio (LSM), céria dopada com gadolínio (GDC) e outros materiais cerâmicos desenvolvidos especificamente para melhorar a durabilidade e o desempenho de aplicações em SOFC.
Células de combustível de membrana de troca protônica (PEM)
Em células de combustível de PEM, uma membrana polimérica conduz prótons do ânodo ao cátodo enquanto bloqueia elétrons, usando eletrólise da água para produzir energia. Para células de combustível de PEM, oferecemos materiais com propriedades de alta condutividade protônica, alta estabilidade térmica e química e baixa permeabilidade gasosa, incluindo materiais poliméricos e polímeros fluorados funcionalizados com porções de ácido sulfônico, como membranas de Nafion™.