Reagentes para oxidação
Reações de oxidação-redução são uma das transformações mais comuns encontradas na síntese orgânica, e são ferramentas poderosas para a criação de novos produtos. Essas reações têm relevância em processos de manufatura na pesquisa de moléculas pequenas. Independentemente de qual seja a sua reação de oxidação-redução, nós temos os reagentes para oxidação correspondentes para manter o seu trabalho fluindo.
Destaques selecionados:
Oxidação de Baeyer-Villiger
O método de oxidação de Baeyer-Villiger (BV) consiste na reação sintética que oxida uma cetona em um éster ou uma cetona cíclica em uma lactona. Modificações à reação de BV realizadas em 2004 por Brink, Arends e Sheldon a tornaram mais sustentável por meio do uso de peróxido de hidrogênio como oxidante.
Oxidação de Dess-Martin
A oxidação de Dess-Martin sintetiza aldeídos ou cetonas usando o periodinano de Dess-Martin (DMP, do inglês Dess–Martin periodinane) como agente oxidante. Ela se tornou uma das reações de oxidação preferenciais devido às condições de reação brandas.
Products
Recursos de produtos relacionados
Oxidação de Jones
A oxidação de Jones consiste na conversão de um álcool primário em um ácido carboxílico e a de um álcool secundário em uma cetona. As modificações dessa reação, como a oxidação de Collins com o reagente de Collins, agora são usadas primordialmente devido à sua alta seletividade e condições mais brandas.
Oxidação de Kornblum
O método da oxidação de Kornblum transforma um haloalcano em um aldeído usando o dimetilsulfóxido (DSMO). Como uma das primeiras oxidações com DMSO, ela foi desenvolvida ainda mais com a oxidação de Pfitzner–Moffatt, a oxidação de Swern e outras.
Oxidação de Ley–Griffith
A oxidação de Ley–Griffith é a oxidação seletiva de um álcool em um aldeído ou cetona que utiliza perrutenato de tetrapropilamônio (conhecido como reagente de Ley–Griffith ou TPAP). O TPAP é um oxidante brando, solúvel, não-volátil e estável quando exposto ao ar, que pode ser usado de forma estequiométrica ou catalítica com um agente co-oxidante apropriado.
Oxidação de Oppenauer
Na oxidação de Oppenauer, um álcool secundário é convertido em aldeídos ou cetonas em uma reação catalisada por alumínio. Embora essa oxidação também possa funcionar com álcoois primários, a oxidação de Oppenauer é única porque visa especificamente o álcool secundário.
Oxidação de Pinnick
A reação de oxidação de Pinnick converte aldeídos em ácidos carboxílicos, que é a segunda etapa da reação de Jones. Essa reação é realizada em condições brandas e não demonstra sensibilidade a grupos funcionais.
Oxidação de Rubottom
A oxidação de Rubottom consiste na síntese de uma α-hidroxi-cetona a partir de um éter enólico de silício. Sistemas tampão foram usados em modificações da reação para reduzir as reações periféricas e melhorar a estabilidade.
Epoxidação assimétrica de Sharpless
A epoxidação assimétrica de Sharpless permite a epoxidação enantiosseletiva de álcoois alílicos primários e secundários em 2,3-epoxiálcoois usando um catalisador de isopropóxido de titânio, hidroperóxido de t-butila (TBHP), e um tartarato de dietila (DET) quiral. Esse método se tornou popular no campo de síntese devido à disponibilidade e baixo custo dos materiais de partida e à confiabilidade e previsibilidade do resultado da reação. K. Barry Sharpless dividiu o Prêmio Nobel em Química em 2001 por esse trabalho.
Oxidação de Wacker
O método de oxidação de Wacker oxida um alceno terminal em uma cetona usando um catalisador de paládio, oxigênio e um catalisador de cobre. Procedimentos modificados permitiram que grupos funcionais mais sensíveis a ácidos fossem oxidados.
Existem centenas de agentes oxidantes disponíveis para os químicos. Dependendo das demandas da química sintética, pode-se sempre usar um oxidante mais específico, mais estável, mais brando ou mais forte. Nós oferecemos uma ampla gama de agentes oxidantes, desde oxidantes comuns, como permanganato e dicromato, até oxidantes mais brandos como cloramina-T e periodinano de Dess-Martin (DMP). Nós também disponibilizamos oxidantes radicais, como TEMPO e sal de Fremy. Encontre o agente oxidante que você precisa para manter o seu trabalho fluindo.