Merck
Catalisadores inorgânicos
Frascos de catalisadores de Pd EnCat™ para reações de acoplamento cruzado
Os catalisadores inorgânicos, também conhecidos como catalisadores heterogêneos, incluem metais e seus óxidos, que utilizam materiais porosos como suporte, imitando a extraordinária função das enzimas, que são catalisadores naturais. Os reagentes se ligam aos sítios ativos na superfície do metal através de adsorção. Por isso, é importante garantir que haja sítios ativos suficientes disponíveis na superfície do metal. Materiais porosos, geralmente carbono, sílica ou alumínio, são escolhidos como materiais de suporte por terem grandes áreas de superfície. À medida que a área de superfície aumenta, aumentam também o número de sítios ativos e a atividade catalítica. 
Os catalisadores inorgânicos desempenham um papel fundamental em várias reações sintéticas na indústria e no meio acadêmico. Como esses catalisadores estão em uma fase diferente dos materiais de partida e do composto desejado (após o fim da reação), eles são mais fáceis de ser removidos e reciclados. Isso fez com que catalisadores inorgânicos se tornassem extremamente valiosos para procedimentos industriais e em massa. No entanto, diferentemente dos catalisadores e ligantes orgânicos, os catalisadores heterogêneos não são fáceis de serem otimizados. 
Leia mais
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Dentro do campo da catálise heterogênea, existem diversas classes de transformações que se tornaram os alicerces do conjunto de ferramentas da química sintética, e cada vez mais também da química não-sintética. Embora várias dessas transformações sejam mencionadas, elas receberam os nomes dos laboratórios nos quais foram desenvolvidas e incluem, entre outros: acoplamento de Stille, acoplamento de Buchwald-Hartwig, acoplamento de Negishi, reação de Heck, acoplamento de Miyaura-Suzuki e acoplamento de Sonogashira.
Oferecemos um portfólio incomparável de catalisadores inorgânicos, como a platina, o paládio, o rutênio ou o ródio, com suporte de carbono, sílica ou carbonato de cálcio para atender a todas as suas necessidades de aplicação. Basta filtrar por palavra-chave abaixo.