Aplicações de reagentes para culturas vegetais
A cultura de células vegetais, como cultura de sementes, meristemas, calos, botões e de outros tecidos vegetais requer suplementos e reagentes especializados. Oferecemos agentes gelificantes, reguladores do crescimento vegetal, auxinas, citocininas, água especializada e outros suplementos, como antibióticos e aminoácidos, para auxiliar o crescimento e desenvolvimento de células vegetais em cultura.
Agentes gelificantes para cultura de tecidos vegetais
Tecidos vegetais são cultivados em meio líquido ou colocados em um substrato de gel. Há bastante tempo, o ágar vem sendo usado como agente gelificante para cultura de tecidos vegetais. O Phytagel™ é um substituo do ágar produzido a partir de um substrato bacteriano otimizado para cultura vegetal. Ele produz um gel transparente, incolor e resistente que ajuda na detecção de contaminação microbiana. O Agargel™ é uma mistura de ágar e o Phytagel™ foi desenvolvido para ajudar a controlar a vitrificação em culturas de tecidos vegetais e que produz um gel semitransparente mais adequado para detectar contaminação. O agente gelificante Gelrite® (Gelzan™) é outro substituto do ágar que pode ser usado em aplicações de cultura de tecidos vegetais.
Visão geral da seção
Products
Reguladores do crescimento vegetal
Os reguladores do crescimento vegetal podem auxiliar o crescimento celular e induzir vias metabólicas em protocolos de cultura de tecidos e células vegetais. Os reguladores do crescimento vegetal incluem auxinas, citocininas e zeatina. Nossa coleção de hormônios vegetais inclui ácido abscísico, jasmônico e giberélico. Herbicidas validados para cultura de células vegetais incluem dicamba e glifosato (Roundup®).
Auxinas e citocininas vegetais
As auxinas são usadas em cultura de células vegetais para promover a divisão celular, alongamento das células e formação do calo. Nosso catálogo de auxinas inclui a auxina usada com maior frequência em culturas de células vegetais, o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, bem como ácido 3-indolacético, ácido 1-naftalenoacético, ácido fenilacético, ácido 2,3,5-tri-iodobenzoico e ácido 2,4,5-triclorofenoxiacético.
As citocininas promovem divisão e diferenciação celular em culturas de tecidos vegetais. Cinetina e benzil-aminopurina são as citocinas mais frequentemente usadas em cultura de células vegetais. Nossas citocinas aprovadas para cultura vegetal incluem cinetina, benzilaminopurinas, adeninas, zeatina e tidiazuron.
Misturas de vitaminas e outros reagentes para cultura vegetal
A cultura de tecidos vegetais requer meios de cultura vegetal e suplementos especializados. Oferecemos mistura de vitaminas de Gamborg, sais, pó de banana, antibióticos (neomicina, rifampicina, vancomicina, paromicina), águas especializadas, incluindo água do mar e água de coco, bem como outros suplementos essenciais para otimizar o crescimento de células e tecidos vegetais em cultura.
Recursos de produtos relacionados
- Antibiotics in Plant Tissue Culture Protocol
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.
- Classical Plant Media Formulations
Classical plant tissue culture media developed years ago by pioneers such as Murashige, Skoog, Gamborg, and others still play a vital role in plant tissue culture research today.
- Explant Sterilization – Plant Tissue Culture Protocol
Surface sterilizing plant material is an important for plant tissue culture. Commonly used disinfectants for plant tissue culture and methods for disinfecting seeds are included.
- Reguladores de crescimento – Protocolo de cultura de tecidos vegetais
Use as tabelas deste protocolo para auxiliar na preparação de auxinas, citocinas e outros reguladores para uso em meios de cultura de células vegetais.
- Media Preparation – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation from Packaged Powder, Preparation from Basal Salt Solutions, Banana Powder Preparation and Use, Coconut Water Preparation and Use
- Pathology Media – Plant Tissue Culture Protocol
Fungal and Bacterial Detection Media, Media Preparation and Storage, Media Composition Table.
- Phycology Media in Plant Tissue Culture
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
- Brochure: Plant Tissue Culture Products to Ensure Your Sucess
- Silver Thiosulfate – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation instructions for 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) and 0.1 M Silver Nitrate stock solutions for laboratory use.
- Vitamin Mixtures – Plant Tissue Culture Protocol
Preparation of Solutions from Packaged Powder, Media Preparation using Vitamin Solutions, Vitamin Mixtures Composition Table