Merck
Página inicialProdutosAnálise e cultura celularAnálise celularReagentes para imageamento de células vivas
Reagentes para imageamento de células vivas
Células U937 vivas coradas com DAPI e corante fluorescente vermelho extremo CellVue® Claret
O imageamento de células vivas em tempo real permite aos cientistas monitorar eventos celulares dinâmicos que, de outra forma, não seriam observados com técnicas tradicionais de obtenção de resultados, como imageamento fixo e PCR, que capturam apenas um momento estático no tempo. Nossos portfólio de reagentes para imageamento de células vivas inclui novas tecnologias de marcação fluorescente de células para avaliar o tráfego transmembrana celular, biossensores lentivirais fluorescentes, corantes fluorescentes tradicionais e sondas para análise de eventos celulares em tempo real. Esses reagentes são ideias para capturar eventos celulares dinâmicos com sistemas de incubação em tempo e imageamento, como o sistema de imageamento de células vivas para microfluídica CellASIC® ONIX2.
Visão geral da seção
Marcação fluorescente de ligantes de células PKH e CellVue®
Os kits de ligantes de células fluorescentes PKH e CellVue® possibilitam a marcação fluorescente de membranas de células vivas para experimentos de imageamento de células vivas de longo prazo.
Atributos-chave dos corantes PKH e CellVue® incluem:
  • Estáveis por até 100 dias em células vivas in vivo
  • Seguros para célula eucarióticas, células bacterianas e de parasitas
  • Ausência de vazamento significativo de corante ou transferência entre células
  • Sinais reprodutíveis e uniformes
  • Corantes espectralmente diferentes permitem análises multicoloridas
  • Compatíveis com outros marcadores fluorescentes
  • Citados em mais de 7.000 publicações
Biossensores lentivirais fluorescentes LentiBrite
Os biossensores lentivirais fluorescentes LentiBrite™ são um conjunto de partículas lentivirais pré-embaladas que codificam proteínas fluorescentes associadas com autofagia, apoptose e estrutura celular para um maior entendimento desses processos em células vivas.
Características dos biossensores lentivirais:
  • Formatos prontos para uso e pré-embalados, marcados com proteína fluorescente vermelha (RFP) e proteína verde fluorescente (GFP) monoméricas
  • Título mínimo (≥ 3 × 108 UIF/ml) por frasco
  • Eficiência de transfecção superior para métodos à base de reagentes químicos
  • Para células em divisão, não se dividindo e de difícil transfecção como células primárias ou células-tronco
  • Não interferem com a função celular
Corantes fluorescentes de células vivas BioTracker
Corantes de células vivas BioTracker são corantes permeáveis a células para aplicações em células vivas, tais como marcação de organelas, detecção de apoptose, viabilidade celular e análise da saúde celular, monitoramento de hipóxia, rastreamento de espécies reativas de oxigênio, função indicadora de cálcio e culturas deneurônios e células-tronco (SCR150, SCT029, SCT046).
Nanopartículas fluorescentes LuminiCell Tracker™
As nanopartículas fluorescentes LuminiCell Tracker™ oferecem um reagente simples, eficaz e atóxico para experimentos de acompanhamento de células de longo prazo.  Com base na tecnologia de emissão induzida por agregação (AIE), esses corantes de acompanhamento de células foram encapsulados em nanopartículas fluorescentes biocompatíveis e permeáveis a células (AIE Dot) que oferecem maior fotoestabilidade, fluorescência ultrabrilhante e baixa toxicidade celular para aplicações de bioimageamento por longos períodos de tempo.
  • Mais brilhante: 10 vezes mais brilhante que muitas das tecnologias alternativas de marcação celular
  • Fotoestável: 3 vezes maior longevidade da fluorescência, sem extinção do sinal
  • Biocompatível: Nanopartículas orgânicas atóxicas desenvolvidas para aplicações biológicas
  • Protocolo rápido: Protocolo fácil de seguir marca as células em quatro horas ou menos