Padrões fitoquímicos
Nossa linha de materiais de referência inclui mais de 2000 ingredientes vegetais isolados, que podem ser componentes principais, marcadores comuns ou componentes tóxicos de plantas medicinais amplamente utilizadas. O portfólio inclui classes de compostos naturais, como alcaloides (incluindo uma linha abrangente de alcaloides pirrolizidínicos), isoprenoides (terpenos), flavonoides, fenilpropanos, quinonas, taninos e glucosinolatos.
Veja abaixo uma lista seletiva de algumas plantas medicinais e de suplementos herbais comuns por gênero botânico. Os links o levarão às listas correspondentes de padrões de marcadores químicos, materiais de referência botânicos, materiais de referência de extratos ou misturas de materiais de referência certificados das plantas correspondentes.
Visão geral da seção
Products
Recursos de produtos relacionados
- Flyer: Stevia - Extract Reference Material
Analysis of Steviol Glycosides using HPTLC
- Brochure: Phytochemical Standards
Analytical standards and certified reference materials for constituents of medicinal plants.
- Flyer: Botanical Extracts
Now with HPTLC Fingerprint profiling.
- Flyer: Botanical Reference Materials
Discover our extensive portfolio of botanical reference materials.
- BotaniCERT® Botanical Reference Materials
Increase accuracy and efficiency of your identity and authenticity assessment of plant materials
PADRÕES FITOQUÍMICOS ESPECÍFICOS PARA GÊNEROS DE PLANTAS
Veja abaixo uma lista seletiva de algumas plantas medicinais e de suplementos herbais comuns por gênero botânico. Os links o levarão às listas correspondentes de padrões de marcadores químicos, materiais de referência botânicos, materiais de referência de extratos ou misturas de materiais de referência certificados das plantas correspondentes.
MATERIAIS DE REFERÊNCIA CERTIFICADOS
Os materiais de referência certificados (CRM) fitoquímicos são fabricados sob o credenciamento ISO/IEC 17025 e ISO 17034 e são rastreáveis ao SI. Clique aqui para saber mais sobre credenciamento e rastreabilidade.
Os nossos CRMs puros de fitoquímicos incluem produtos sob a marca TraceCERT®, bem como padrões farmacêuticos secundários que, além de serem ISO 17034, são multirrastreáveis a vários padrões compendiais de farmacopeia, como USP, EP ou BP.
Além disso, oferecemos soluções de materiais de referência certificados (CRM) multicomponentes de plantas medicinais amplamente usadas, como ginseng, ginkgo, gengibre, kava, ashwagandha, echinacea, silybum e chá verde, visando à conveniência e à economia. Essas soluções de CRM contêm componentes da planta correspondente.
Também oferecemos misturas de CRM de terpenos, adequadas para testes de Cannabis.
PADRÕES DE REFERÊNCIA VEGETAIS PHYTOLAB
A PhytoLab é uma fabricante mundialmente renomada de padrões de referência vegetais amplamente documentados. Como parceiros da PhytoLab, fornecemos mais de 1400 dos seus padrões de referência. Os produtos da PhytoLab incluem documentação detalhada dos produtos para confirmar sua identidade e designação de pureza. O peso exato dos produtos é impresso no rótulo do frasco interno, permitindo sua dissolução direta e evitando perda de material.
PADRÕES DE REFERÊNCIA PARA MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS HWI ANALYTIK
Em colaboração com a HWI Pharma Services GmbH, fornecemos padrões de referência primários e secundários para uso em controle de qualidade, controle durante os processos e testes de estabilidade de medicamentos fitoterápicos. Como distribuidor exclusivo, oferecemos padrões produzidos e qualificados pela HWI Pharma Services GmbH. Cada padrão é fornecido com um relatório analítico que contém a pureza cromatográfica e o teor determinado por RMNq.
Materiais de referência botânicos BOTANICERT
Também oferecemos uma ampla variedade de materiais de referência botânicos da BotaniCERTTM. Confira também o folheto da BotaniCERT. Estes produtos são amostras de plantas ou partes de plantas (folha, raiz, rizoma, fruto, flor, semente...) autenticadas por critérios organolépticos, exame macroscópico e microscópico, impressão digital fitoquímica por HP-TLC e HPLC e marcadores genéticos por PCR. Eles são fornecidos com dois ou três marcadores (ITS, matK, rbcL) e as sequências de DNA são relatadas.
Encontre um exemplo de certificado BotaniCERT aqui.
EXTRATOS BOTÂNICOS
Oferecemos uma série de materiais de referência de extratos vegetais, desenvolvidos para servir como referências para análise e estudo de plantas medicinais. Essa linha inclui produtos da HWI Pharma Services e do NIST. Para os produto da HWI, a identidade dos componentes característicos de cada extrato é confirmada e seus picos cromatográficos são determinados por comparação com padrões analíticos. Além de um ou vários componentes importantes, também são fornecidos os valores quantitativos.