Merck
Padrões para microbiologia
Os controles microbiológicos prontos para uso eliminam a necessidade de manter cepas de controle no laboratório de testes, garantindo que uma cultura de controle autenticada seja utilizada para cada teste de controle de qualidade. Esses materiais de controle devem ser adequados à finalidade, considerando que a enumeração exata e confiável de microrganismos, muitas vezes em números relativamente baixos, é essencial para amostras farmacêuticas, de alimentos, de água e ambientais. Além disso, esses controles devem ser aplicáveis à ampla gama de diferentes matrizes normalmente testadas em um único laboratório.
Os nossos discos Vitroids™ e LENTICULE® foram projetados especificamente para capacitar os laboratórios a utilizar controles microbiológicos adequados e prontos para uso para cada teste de controle de qualidade de meios. As concentrações de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) são cuidadosamente calibradas para minimizar ou eliminar a necessidade de etapas de diluição e são fornecidas sob licença da National Collection of Type Cultures (coleção nacional de culturas-tipo, NCTC®)/ National Collection of Pathogenic Fungi (coleção nacional de fungos patogênicos, NCPF®) e da Colección Española de Cultivos Tipo (coleção espanhola de culturas-tipo, CECT®), respectivamente.
Os discos Vitroids™ e LENTICULE® são produzidos de acordo com as normas ISO 17034 e ISO/IEC 17025. Compostos por culturas puras de bactérias, fungos ou leveduras em uma matriz sólida solúvel em água, esses discos são estáveis por pelo menos 16 meses e estão em um estado viável com prazo de validade de 16 a 24 meses. Eles também contêm UFCs certificadas definidas com desvio padrão e incerteza expandida.
Leia mais sobre:
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Vantagens de usar os discos Vitroids™ e LENTICULE®
  • Principais características: UFC certificada, inóculo definido e confiável variando de 15 a 150.000 por disco.
  • Estabilidade: estável por quase 16 meses, pode ser armazenado a -20 °C. O número de UFCs não muda, os organismos não precisam de tempo de recuperação e não têm fase de latência.
  • Economia de tempo: Economiza 1 hora por cepa de teste. Os discos economizam tempo porque eliminam a necessidade de preparar culturas de estoque. Os organismos não requerem tempo de recuperação ou etapa de pré-enriquecimento.
  • Exatidão: desvio padrão e faixa de concentração no certificado de qualidade (CQ).
  • Rastreabilidade: os discos são preparados a partir de uma cultura rastreável obtida por liofilização das coleções CECT®, NCTC® e NCPF®. Os discos são rastreáveis em comparação com um CRM para caracterização. Cada placa é armazenada como imagem e todos os documentos e dados são salvos também.
Microrganismo de referência certificado (CRMs)
Fornecemos uma ampla variedade de culturas puras de bactérias, fungos ou leveduras em discos de CRM Vitroids™ e LENTICULE® que são estáveis por pelo menos um ano.
Padrões para bactérias: Os discos são fornecidos com bactérias em um estágio viável (sem fase de latência nem tempo de recuperação) e um certificado de análise abrangente que especifica o número médio de UFCs e uma incerteza expandida sobre o valor médio.
Padrões para leveduras: Fornecemos CRMs de leveduras em discos Vitroids™ com valores de UFC que variam de 15 a 80, 80 a 130 e 1.000 a 10.000 para as necessidades do seu laboratório.
Padrões para bolores: Oferecemos CRMs de bolores na forma de discos Vitroids™ para garantir a segurança e a eficácia de seus produtos que são rotineiramente expostos a bolores e fungos.
Padrões para controles negativos: Temos CRMs de controle negativo na forma de discos LENTICULE® que garantem a eficácia de seus experimentos microbiológicos.
Para obter mais informações, visite a nossa página da Web discos Vitroids™ e LENTICULE®.