Merck
PHL89684
Glucobarbarin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2S)-2-Hydroxy-2-phenylethylglucosinolate potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20KNO10S2
Número de CAS:
Peso molecular:
477.55
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)c2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c17-7-10-12(19)13(20)14(21)15(25-10)27-11(16-26-28(22,23)24)6-9(18)8-4-2-1-3-5-8;/h1-6,9-10,12-21H,7H2,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t9-,10?,12?,13?,14?,15?;/m0./s1
Clave InChI
ZTWGQIHNLPKBHS-SRQYYYKISA-M
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)