Merck
PHL89657
Epiprogoitrin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxy 3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18KNO10S2
Número de CAS:
Peso molecular:
427.49
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=C[C@H](O)C=C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
Clave InChI
CHUCQSSIHCDAIE-ZQVFBYEASA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)